Imprimer
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52317-10G OR52317-1G OR52317-5G
APOSOR52317-10GEA 184 EUR
APOSOR52317-10G APOSOR52317-1G APOSOR52317-5G
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Formule: C₁₀H₂₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040035
Numéro CAS: 5326-82-9