Imprimer
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52278-10G OR52278-1G OR52278-5G
APOSOR52278-10GEA 852 EUR
APOSOR52278-10G APOSOR52278-1G APOSOR52278-5G
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formule: C₅H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072727
Numéro CAS: 118972-97-7