Imprimer
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR52244-1G OR52244-250MG
APOSOR52244-1GEA 590 EUR
APOSOR52244-1G APOSOR52244-250MG
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09727958
Numéro CAS: 628298-58-8