3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₉BrClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28384163 Numéro CAS: 1700202-83-0 |