3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈BrNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28384162 Numéro CAS: 60541-85-7 |