[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₉BO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09027313 Numéro CAS: 1009307-13-4 |