Imprimer
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Benzoxazol-5-amine hydrochloride
OR52195-1G OR52195-5G
APOSOR52195-1GEA 132 EUR
APOSOR52195-1G APOSOR52195-5G
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Formule: C₇H₆N₂O·ClH
Point de fusion: 226…229 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28954649
Numéro CAS: 1858249-87-2