Imprimer
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52181-1G OR52181-5G OR52181-25G
APOSOR52181-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52181-1G APOSOR52181-5G APOSOR52181-25G
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398802
Numéro CAS: 1257231-51-8