Imprimer
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(2-Aminophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR5214-1G OR5214-250MG
APOSOR5214-1GEA 379 EUR
APOSOR5214-1G APOSOR5214-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point de fusion: 58…60,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025872
Numéro CAS: 898289-35-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II