Imprimer
3-Iodo-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-6-iodonitrobenzene
OR52139-1G OR52139-250MG OR52139-5G
APOSOR52139-1GEA 192 EUR
APOSOR52139-1G APOSOR52139-250MG APOSOR52139-5G
3-Iodo-2-nitroaniline
3-Iodo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅IN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18397930
Numéro CAS: 721925-17-3