Imprimer
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52118-100MG OR52118-500MG
APOSOR52118-100MGEA 0 EUR
APOSOR52118-100MG APOSOR52118-500MG
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₆BrClN₂
Poids moléculaire: 245.504 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18073561
Numéro CAS: 1378947-22-8