Imprimer
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5210-1G OR5210-250MG
APOSOR5210-1GEA 263 EUR
APOSOR5210-1G APOSOR5210-250MG
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole
Formule: C₆H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738964
Numéro CAS: 144163-81-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III