Imprimer
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-chloro-4-methyl-7-azabenzimidazole
OR52096-1G OR52096-250MG
APOSOR52096-1GEA 998 EUR
APOSOR52096-1G APOSOR52096-250MG
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₅BrClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22460484
Numéro CAS: 1388071-17-7