Imprimer
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzylamine, (S)-Methyl 4-(1-aminoethyl)benzoate, (1S)-1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethylamine
OR52064-1G OR52064-5G
APOSOR52064-1GEA 0 EUR
APOSOR52064-1G APOSOR52064-5G
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 179.216 g/mol
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06762070
Numéro CAS: 222714-37-6
UN: 2735
ADR: 8 III