3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄IN₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11845480 Numéro CAS: 1082040-63-8 |