Imprimer
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52032-10G OR52032-1G OR52032-5G
APOSOR52032-10GEA 799 EUR
APOSOR52032-10G APOSOR52032-1G APOSOR52032-5G
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06654963
Numéro CAS: 91489-09-7