4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(4-Bromophenyl)benzaldehyde, 4'-Bromo-4-formylbiphenyl, 4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Formule:
C₁₃H₉BrO Point de fusion: 136…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05980925 Numéro CAS: 50670-58-1 |