Imprimer
3-Isobutylglutaric acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR51987-100G OR51987-500G OR51987-25G
APOSOR51987-100GEA 46.4 EUR
APOSOR51987-100G APOSOR51987-500G APOSOR51987-25G
3-Isobutylglutaric acid 98%
3-Isobutylglutaric acid
Formule: C₉H₁₆O₄
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD15529751
Numéro CAS: 75143-89-4