Imprimer
(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR51960-1G OR51960-250MG
APOSOR51960-1GEA 719 EUR
APOSOR51960-1G APOSOR51960-250MG
(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
(3-Methoxyphenyl)methanethiol
Formule: C₈H₁₀OS
Poids moléculaire: 154.229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09812092
Numéro CAS: 7166-64-5