Imprimer
2,2-Dimethoxybutane 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51925-1G OR51925-5G
APOSOR51925-1GEA 184 EUR
APOSOR51925-1G APOSOR51925-5G
2,2-Dimethoxybutane 90%
2,2-Dimethoxybutane
Formule: C₆H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185945
Numéro CAS: 3453-99-4