Imprimer

2,4,5-Trichloropyridine 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR51890-1G OR51890-5G
APOSOR51890-1GEA 82.9 EUR
APOSOR51890-1G APOSOR51890-5G
2,4,5-Trichloropyridine 98%
2,4,5-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028037
Numéro CAS: 55934-01-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR