Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51871-1G OR51871-5G OR51871-10G
APOSOR51871-1GEA 112 EUR
APOSOR51871-1G APOSOR51871-5G APOSOR51871-10G
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₅BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257579
Numéro CAS: 1211526-62-3