Imprimer
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-Aminopropanoate
OR51868-1G OR51868-250MG OR51868-5G
APOSOR51868-1GEA 105 EUR
APOSOR51868-1G APOSOR51868-250MG APOSOR51868-5G
tert-Butyl 3-aminopropanoate
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Formule: C₇H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 192,3 °C
Point éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212562
Numéro CAS: 15231-41-1