Imprimer
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Formyl-3-iodotoluene, 6-Iodo-o-tolualdehyde
OR51863-1G OR51863-250MG OR51863-5G
APOSOR51863-1GEA 288 EUR
APOSOR51863-1G APOSOR51863-250MG APOSOR51863-5G
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397773
Numéro CAS: 1261826-51-0