2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Bromomethyl)-1-iodo-3-methylbenzene, α-Bromo-6-iodo-o-xylene
Formule:
C₈H₈BrI Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18397826 Numéro CAS: 1261481-48-4 UN: 3261 ADR: 8,II |