Imprimer
3,4-Dichlorophenylacetylene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5185-1G OR5185-5G OR5185-25G OR5185-100G
APOSOR5185-1GEA 53.8 EUR
APOSOR5185-1G APOSOR5185-5G APOSOR5185-25G APOSOR5185-100G
3,4-Dichlorophenylacetylene
3,4-Dichlorophenylacetylene
Formule: C₈H₄Cl₂
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783046
Numéro CAS: 556112-20-0