Imprimer
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Amino-3-methylphenyl)methanol
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 539 EUR
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
Poids moléculaire: 137.179 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075027
Numéro CAS: 57772-50-6