Imprimer
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR51786-1G OR51786-250MG
APOSOR51786-1GEA 227 EUR
APOSOR51786-1G APOSOR51786-250MG
trans-2,6-Dimethylmorpholine
trans-2,6-Dimethylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Poids moléculaire: 115.174 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09953181
Numéro CAS: 6485-45-6
UN: 1760
ADR: 8 III