Imprimer
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxy-N-methylpicolinamide, 5-Hydroxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR51785-1G OR51785-250MG
APOSOR51785-1GEA 326 EUR
APOSOR51785-1G APOSOR51785-250MG
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formule: C₇H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977447
Numéro CAS: 859538-76-4