Imprimer
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-methoxypyridin-3-ol, 5-Bromo-3-hydroxypyridin-2-yl methyl ether
OR51784-100MG OR51784-1G OR51784-500MG
APOSOR51784-100MGEA 87 EUR
APOSOR51784-100MG APOSOR51784-1G APOSOR51784-500MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256269
Numéro CAS: 1211589-04-6