Imprimer
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dichloropyridin-4-ol
OR51779-1G OR51779-5G
APOSOR51779-1GEA 263 EUR
APOSOR51779-1G APOSOR51779-5G
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,3-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610774
Numéro CAS: 1174047-06-3