2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-5-chloropyridin-4-ol
Formule:
C₅H₃BrClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13189879 Numéro CAS: 1196145-66-0 |