Imprimer
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51770-1G OR51770-250MG
APOSOR51770-1GEA 43.5 EUR
APOSOR51770-1G APOSOR51770-250MG
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00510027
Numéro CAS: 59288-38-9