4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Helidaminic acid, 2,6-Dicarboxy-4-hydroxypyridine, 4-Hydroxydipicolinic acid
Formule:
C₇H₅NO₅ Poids moléculaire: 183.118 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066478 Numéro CAS: 499-51-4 |