Imprimer
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51768-1G OR51768-500MG
APOSOR51768-1GEA 121 EUR
APOSOR51768-1G APOSOR51768-500MG
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750035
Numéro CAS: 188670-05-5