Imprimer
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-3-methylpicolinaldehyde, 5-Bromo-2-formyl-3-methylpyridine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridinecarbaldehyde
OR51763-1G OR51763-250MG
APOSOR51763-1GEA 150 EUR
APOSOR51763-1G APOSOR51763-250MG
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde 97%
5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₇H₆BrNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07776420
Numéro CAS: 376587-53-0