Imprimer
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR51556-1G OR51556-250MG
APOSOR51556-1GEA 864 EUR
APOSOR51556-1G APOSOR51556-250MG
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₀O
Poids moléculaire: 206.239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02736017
Numéro CAS: 115021-39-1