Imprimer
Disodium 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate 80%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5155-100G OR5155-250G OR5155-500G
APOSOR5155-100GEA 92.8 EUR
APOSOR5155-100G APOSOR5155-250G APOSOR5155-500G
Disodium 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate 80%
Disodium 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate
Formule: C₁₀H₇NO₆S₂·2Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07773075
Numéro CAS: 842-17-1