2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17000076 Numéro CAS: 1243282-67-8 |