Imprimer
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR51189-1G OR51189-250MG
APOSOR51189-1GEA 1200 EUR
APOSOR51189-1G APOSOR51189-250MG
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde 95%
2-(Methoxymethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24395542
Numéro CAS: 106020-70-6