5,9-Dibromo-7,7-diphenyl-fluoreno[4,3-b]benzofuran 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃₁H₁₈Br₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
1872364-25-4 |