Imprimer
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR51029-1G OR51029-5G OR51029-10G
APOSOR51029-1GEA 139 EUR
APOSOR51029-1G APOSOR51029-5G APOSOR51029-10G
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Formule: C₂₅H₁₄BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32708890
Numéro CAS: 2259716-83-9