Imprimer
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR51027-1G OR51027-5G
APOSOR51027-1GEA 0 EUR
APOSOR51027-1G APOSOR51027-5G
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene 99%
1-Chloro-4-(2-phenylphenyl)benzene
Formule: C₁₈H₁₃Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 21711-54-6