Imprimer
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR510097-1G OR510097-250MG
APOSOR510097-1GEA 279 EUR
APOSOR510097-1G APOSOR510097-250MG
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid ≥97%
7-Nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₄N₄O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 333767-00-3