Imprimer
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR51000-100MG OR51000-1G OR51000-250MG
APOSOR51000-100MGEA 58 EUR
APOSOR51000-100MG APOSOR51000-1G APOSOR51000-250MG
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863568
Numéro CAS: 178460-80-5