Imprimer
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR50992-1G OR50992-250MG OR50992-5G
APOSOR50992-1GEA 261 EUR
APOSOR50992-1G APOSOR50992-250MG APOSOR50992-5G
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
3-Bromo-4-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848704
Numéro CAS: 90004-95-8