4-(2,2-Dimethylpropanoylamino)benzenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄ClNO₃S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09971327 Numéro CAS: 438191-85-6 UN: 1759 ADR: 8,III |