Imprimer
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR50985-1G OR50985-250MG
APOSOR50985-1GEA 633 EUR
APOSOR50985-1G APOSOR50985-250MG
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Formule: C₅H₃BrN₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317991
Numéro CAS: 56046-36-7