Imprimer
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR50970-1G OR50970-25G OR50970-5G
APOSOR50970-1GEA 546 EUR
APOSOR50970-1G APOSOR50970-25G APOSOR50970-5G
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-methyl-9H-carbazole
Formule: C₁₃H₉Br₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218274
Numéro CAS: 58246-82-5