Imprimer
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR5097-25G OR5097-5G
APOSOR5097-25GEA 203 EUR
APOSOR5097-25G APOSOR5097-5G
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Formule: C₈H₇NO₂
Point de fusion: 82…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00748831
Numéro CAS: 21892-80-8